Beskrivning
Sf-900 III SFM är ett låghydrolysat, serumfritt, proteinfritt, djurfritt –insektskulturmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21).
- Optimerad för rekombinant genuttryck med hjälp av baculovirus och stabila insektsuttryckssystem
- Lämplig för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxten av andra lepidopteracellinjer
- Spodoptera frugiperda (Sf9)-celler odlade i Sf-900 III SFM uppnår maximala celltätheter på 10 –14 x 106 celler/ml
- Ett förbättrat serumfritt, proteinfritt, djurfritt –medium utformat för tillväxt av Sf9 och andra lepidopteracellinjer samt produktion av insektsvirus och rekombinanta proteiner
- Färdigt format kräver inte tillsats av serum, glutamin eller tensider
- Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier bör sekventiellt anpassas till Sf-900 III SFM
- Lägre hydrolysatkoncentrationer förbättrar konsistensen från parti till parti
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellserumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco, Sf-900 |
| Kvantitet | 1000 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.