Läs mer
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Beskrivning
Sf-900 III SFM is a low-hydrolysate, serum-free, protein-free, animal origin–free insect cell culture medium optimized for the growth and maintenance of Spodoptera frugiperda (Sf9 and Sf21) cells.
- Sf-900™ III SFM är ett låghydrolysat, serumfritt, proteinfritt, animaliskt fritt –insektscellodlingsmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21) celler
- Även optimerad för rekombinant genuttryck med användning av baculovirus och stabila insektsuttryckssystem
- Medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidopteracellinjer
- Spodoptera frugiperda (Sf9) celler odlade i Sf-900™ III SFM uppnå maximal celldensitet på 10 till 14 x 10 6 celler/ml
- Sf-900™ III SFM är ett förbättrat serumfritt, proteinfritt, animaliskt ursprungsfritt –medium designat för tillväxt av Sf9 och andra lepidoptera-cellinjer och produktion av insektsvirus och rekombinanta proteiner
- Klart att använda formatet kräver inte tillsats av serum, glutamin eller ytaktiva ämnen
- Celler anpassade till andra kommersiellt tillgängliga serumfria medier bör anpassas sekventiellt till Sf-900™ III SFM
- Minskade hydrolysatkoncentrationer förbättrar konsistensen från parti till parti
- Förvaras vid 2 °C till 8 °C, skyddat från ljus
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Sf21, Sf9 |
| Celltyp | Insektscell |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung, Proteinfri, Serumfritt |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Insektscellserumfritt medium (SFM) |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Med tillsatser | Glutamin |
| Produktlinje | Gibco , Sf-900 |
| Kvantitet | 500 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.