Läs mer
Gibco™ Sf-900™ Medium (1,3X)
Produktkod. 11500376 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500376 100 ml 100ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11500376 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10967032
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Komplett serumfritt, lågproteininsektscellodlingsmedium
Sf-900 SFM är utvecklad för bekväm och reproducerbar bildning av 1% agarosöverlägg som används för plackanalyser av baculovirus i Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21) celler. När den används med Gibco 4% agarosgel, Sf900™ SFM (1,3x) möjliggör bekväm bildning av en 1% överlagring med korrekt 1x slutlig osmolalitet och näring som krävs för insektscelltillväxt under plackanalysen.
Baculovirusproduktion och titrering, bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Uppfyllande
Gibco Sf-900 II SFM tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Grand Island, New York. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden : 2-8 °C. Skyddas från ljus
Transportförhållanden: Ambient
Hållbarhet : 9 månader från tillverkningsdatum