Description
Gibco Sf21-celler är anpassade till serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900™ III SFM, vilket sparar betydande tid och kostnader i samband med anpassning av kulturer.
- Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
- God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
- Dokumenterad härstamning från en Master Cell Bank med låg passage
- Kvalitets- och prestandatestning
Baculovirusproduktion och titrering, bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Order Info
Leveransvillkor: Torr is
Specifications
Specifications
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: Flytande kväve (ångfas) Fraktvillkor: Frysta |
| Celllinje | Sf21 |
| Celltyp | Insektsceller |
| Art | S. frugiperda |
| Mediarekommendation | Sf-900 III SFM (serumfritt media) |
| Produktlinje | Sf-900 |
| Produkttyp | Insektsceller |
| Kvantitet | 1 flaska |
| Frakt skick | Torr is |