Läs mer
Gibco™ Sf21-celler in Sf-900™ II SFM
Produktkod. 10686103
Change view
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10686103 1,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10686103 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11497013
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Används för att isolera och föröka rekombinanta bakulovirala stamlösningar och för att producera rekombinanta proteiner
Gibco Sf21-celler är anpassade till serumfri suspensionskultur i Gibco Sf-900™ II SFM, vilket sparar betydande tid och kostnader i samband med anpassning av kulturer.
  • Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
  • God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
  • Dokumenterad härstamning från en Master Cell Bank med låg passage
  • Kvalitets- och prestandatestning
Bioproduktion, cellkultur, högnivåproteinproduktion i insektsceller, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: Flytande kväve (ångfas)
Fraktvillkor: Frysta
Celllinje Sf21
Celltyp Insektsceller
Art S. frugiperda
Mediarekommendation Sf-900 II SFM (serumfritt media)
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1,5 ml
Frakt skick Torr is