Läs mer
Gibco™ Sf9-celler in Sf-900™ II SFM
Produktkod. 10500343 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1,5 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10500343 1,5 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Denna produkt innehåller dimetylsulfoxid (DMSO), ett farligt material. Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Produktkod. 10500343 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11496015
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Denna produkt innehåller dimetylsulfoxid (DMSO), ett farligt material. Läs igenom säkerhetsdatabladet före hantering.
Används för att isolera och föröka rekombinanta bakulovirala stamlösningar och för att producera rekombinanta proteiner
Gibco Sf9-celler är anpassade till serumfri suspensionsodling i Gibco Sf-900 II SFM.
  • Rekombinant proteinuttryck från en mängd olika uttryckssystem
  • God tillväxt i adherent eller suspensionskultur
  • Liten, vanlig storlek som genererar till och med monolager och plack
  • Dokumenterad härstamning från en Master Cell Bank med låg passage
  • Kvalitets- och prestandatestning
Baculovirusproduktion och titrering, bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, insektsuttryck, insektsuttryckscellinjer, proteinuttryck, proteiner, uttryck, isolering och analys, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 1 x 1,5 ml (1,0 x 10 7 celler/ml)
Lagringsförhållanden: Flytande kväve (ångfas)
Celllinje Sf9
Celltyp Insektsceller
Form Vätska
Art S. frugiperda
Mediarekommendation Sf-900 II SFM (serumfritt media)
Produkttyp Insektsceller
Kvantitet 1,5 ml
Frakt skick Torr is