Beskrivning
- Förutom buffring ger natriumbikarbonat vissa näringsmässiga fördelar, samtidigt som det sällan uppvisar någon celltoxicitet
- Formulerad som 75 g/L vatten, utmärkt för att komplettera torrt pulvermedium under rekonstitution
- Slutlig natriumbikarbonatkoncentration som används i mediet beror på mediaformuleringen och koldioxidkoncentrationen som används i inkubatorn
- Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Grand Island, New York, registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder
Antikropps- och cellkulturproduktion, bioproduktion, cellodling, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15– °30 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Koncentration | 0.075 |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Natriumbikarbonat |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| pH | 8.3 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?