Läs mer
Gibco™ Natriumpyruvat (100 mM)
Produktkod. 12539059 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12539059 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 12539059 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 11360070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.00 SEK
    160.65 SEK / 100ml
    Save 17.35 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillväxttillskott
Natriumpyruvat tillsätts ofta till cellodlingsmedier som kolkälla utöver glukos. Eftersom celler producerar natriumpyruvat som en intermediär metabolit i glykolysvägen är det inte ett nödvändigt tillskott för alla cellkulturer. Om celler däremot har odlats i ett medium som är tillsatt med natriumpyruvat rekommenderar vi fortsatt användning av tillskottet eftersom celltillväxten kan halka efter utan det. Gibco Natriumpyruvat (100 mM) är formulerat med 11 g per liter vatten. Den slutliga koncentrationen av natriumpyruvat som används i de flesta cellodlingsmedier är 1 mM.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar Gibco vi natriumpyruvat (100 mM) vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Cellräkning och livsduglighet, cellräkning, livsduglighet och kryobevarande, cellkultur, däggdjurscellkultur
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus.
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Koncentration 100 mM
Form Vätska
Produkttyp Natriumpyruvat
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Rumstemperatur
För in vitro-diagnostik.