Beskrivning
StemFlex Mediums unika formulering stödjer robust expansion av PSC:er samtidigt som den erbjuder bekvämligheten med ett flexibelt fodringsschema (inklusive helgfria alternativ) och möjligheten att välja den matris och passage-reagens som bäst passar specifika tillämpningar. StemFlex Medium möjliggör långsiktig odling av PSC utan matarfri odling utan karyotypiska avvikelser och bibehåller cellernas förmåga att differentiera sig till alla tre groddskikt.
StemFlex Medium:
- Ger överlägsna resultat i utmanande applikationer
- Erbjuder flexibilitet för PSC-odlingsvillkor och utfodringsscheman
- Ger exceptionellt värde och prestanda
Överlägsna resultat
StemFlex Medium är formulerat för att leverera överlägsna resultat i utmanande tillämpningar som belastar PSC-kulturer, såsom omprogrammering, encelspassage och genredigering. Den ger en överlägsen cellöverlevnad jämfört med en ledande konkurrent (mTeSR1), vilket möjliggör större framgång i de mest relevanta celltyperna.
Flexibilitet
StemFlex Medium möjliggör en aldrig tidigare skådad trevägsanvändning för PSC-kulturvillkor: möjligheten att välja ett optimalt matningsschema, inklusive ett helgfritt alternativ; ett val av matriser, beroende på arbetsflödets behov; och möjligheten att välja passage-reagensen för den nivå av celldissociation som krävs.
Exceptionellt värde och prestanda
StemFlex Medium tillhandahålls i ett praktiskt tvåkomponentskit (450 ml basalt medium & 50 ml tillskott) och, när det används med Geltrex Flex LDEV-Free hESC-Qualified Reduced Growth Factor Basement Membrane Matrix, ger det ett kostnadseffektivt och robust system för överlägsen matarfri odling av mänskliga PSC:er. StemFlex Mediums förmåga att möjliggöra en helgfri kultur av PSC:er ger oöverträffat värde bland de robusta feeder-fee PSC-medierna på marknaden idag.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) |
| Celltyp | Embryonala stamceller (ESC), inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) |
| Klassificering | Djurursprung |
| Koncentration | StemFlex Basalt medium (1X); StemFlex Tillägg (10X) |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Stamcellsmedia |
| Serumnivå | Serumfritt |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Visa mer |