Läs mer
Gibco™ Destillerat vatten
Produktkod. 15303298 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1000 mL
10 x 500 mL
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1000ml
500ml
Paket med 10
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15303298 6 x 1 L Varje
12589069 500 mL 500ml
15697708 1000 mL 1000ml
15480594 10 x 500 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15303298 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15230001
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens
Detta destillerade vatten är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens. Finns i många storlekar för att möta dina behov, detta destillerade vatten har:
  • Cellkulturkvalitet
  • Beprövad prestanda
  • Lämplig för användning i cellodling och molekylärbiologiska tillämpningar
Cellkulturkvalitet
Detta vatten framställs genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten på rutin. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Beprövad prestanda
Den prestanda och konsekvens som förväntas från Gibco™ flytande mediaprodukter är beroende av det vatten av hög kvalitet vi använder i tillverkningen. Detta vatten är också buteljerat som Gibco™ Destillerat vatten.
Användning i cellodling och molekylärbiologitillämpningar
Detta destillerade vatten kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Detta vatten produceras på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15230-162). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dihydrogen monoxide
CAS 7732-18-5
Molekylvikt (g/mol) 18.02 g/mol
Kvalitet Cellkultur
Förpackning Flaska
Sterilitet Sterilfiltrerad
Behandling(er) Inte DEPC-behandlade
Kvantitet 6 x 1 L
Reningsmetod Membranfiltrerat