Beskrivning
Detta destillerade vatten är vatten av hög kvalitet för användning som lösningsmedel vid beredning av cellodlingsmedia och laboratoriereagens. Finns i många storlekar för att möta dina behov, detta destillerade vatten har:
- Cellkulturkvalitet
- Beprövad prestanda
- Lämplig för användning i cellodling och molekylärbiologiska tillämpningar
Cellkulturkvalitet
Detta vatten framställs genom destillation och filtrering (0,1μ m), utan tillsatta ämnen. Vi övervakar vattenkvaliteten på rutin. Konduktivitet, totalt organiskt kol, endotoxin och biobelastning testas dagligen; metaller testas varje månad.
Beprövad prestanda
Den prestanda och konsekvens som förväntas från Gibco™ flytande mediaprodukter är beroende av det vatten av hög kvalitet vi använder i tillverkningen. Detta vatten är också buteljerat som Gibco™ Destillerat vatten.
Användning i cellodling och molekylärbiologitillämpningar
Detta destillerade vatten kan användas för en mängd olika applikationer, inklusive förberedelse av pulver eller Advanced Granulation Technology™ (AGT™ ) media, framställning av lösningar och spädningsbuffertar.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Detta vatten produceras på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en identisk produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning (15230-162). Denna anläggning är också registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dihydrogen monoxide |
| CAS | 7732-18-5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 18.02 g/mol |
| Kvalitet | Cellkultur |
| Förpackning | Flaska |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Behandling(er) | Inte DEPC-behandlade |
| Kvantitet | 10 x 500 mL |
| Reningsmetod | Membranfiltrerat |
| Frakt skick | Rumstemperatur |