Läs mer
Gibco™ Sf-900™ II SFM
Produktkod. 11390872 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
5 l
10 l
20 l
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11390872 20 l Varje
10679234 10 l Varje
10680745 5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11390872 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 10902187
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24510.00 SEK
    23774.65 SEK / 20 L
    Save 735.35 SEK
    3% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Optimerad för storskalig produktion av rekombinanta proteiner uttryckta med hjälp av baculovirusexpressionsvektorsystemet (BEVS)
Sf-900 II SFM är ett serumfritt, proteinfritt insektscellodlingsmedium optimerat för tillväxt och underhåll av Spodoptera frugiperda (Sf9 och Sf21) celler. Detta medium är lämpligt för suspensions- och monolagerodlingsmetoder och stödjer tillväxt av andra lepidoptera-cellinjer.
  • Överlägsen långsiktig tillväxt med hög täthet
  • Optimerad för rekombinant proteinproduktion
  • Serumfri, proteinfri, färdig att använda formulering
  • Skalbar i bioreaktorer
Bioproduktion, cellkultur, insektscellkultur, Sf9 och Sf21 cellkultur, viral vaccinproduktion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje Sf21, Sf9
Celltyp Insektscell
Klassificering Proteinfri, Serumfritt
Form Vätska
Produkttyp Insektscellserumfritt medium (SFM)
Serumnivå Serumfritt
Med tillsatser Glutamin
Produktlinje Gibco, Sf-900, SynerGy
Kvantitet 20 l
Frakt skick Rumstemperatur
Art S. frugiperda, Spodoptera frugiperda
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus
Fraktförhållanden: Omgivningstemperatur
Hållbarhet 12 månader från tillverkningsdatum
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Inte för diagnostisk användning eller direkt administration i människor eller djur.