Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), inget fenolrött
Produktkod. 10718463 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
5 l
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
5 L
500ml
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10718463 100 ml 100ml
11528856 500 ml 500ml
11538856 20 x 100 ml Paket med 20
11570926 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10718463 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12604013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00 SEK
    283.65 SEK / 100ml
    Save 50.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Till skillnad från svintrypsin, fritt från animaliska komponenter
TrypLE Express is an animal origin-free, recombinant enzyme used for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. TrypLE Express cleaves peptide bonds on the C-terminal sides of lysine and arginine, and is a direct replacement for trypsin. Its exceptional purity increases specificity and reduces damage to cells that can be caused by other enzymes present in some trypsin extracts. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
Klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin, och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller.
  • Skonsam mot cellerna
  • Rumstemperaturstabil i 24 månader
  • Enkel att använda
  • Fri från animaliskt ursprung
  • Skonsam mot celler, renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym och minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt
  • Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
  • Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot
ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalitet Kontrollera och spela in
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys