Description
TrypLE Express är ett djurfritt, rekombinant enzym som används för att dissociera ett brett spektrum av adherenta däggdjursceller, inklusive CHO HEK 293, A529, primära mänskliga keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE Express klyver peptidbindningar på C-terminala sidor av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Dess exceptionella renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE formuleringar för olika tillämpningar av cellkultur.
Jämfört med trypsin och andra dissociationsreagenser TrypLE är Express:
- Skonsam mot cellerna
- Rumstemperaturstabil
- Enkel att använda
- Djurursprungsfritt (AOF)
Detta TrypLE Express modifieras enligt följande:
Med: EDTA
Utan: Phenol Red
Formuleringen av TrypLE lösningar finns tillgänglig, även om vi håller enzymkoncentrationen konfidentiell.
Skonsam mot cellerna
TrypLE Express' exceptionella renhet ökar specificiteten tack vare verkningen av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Rumstemperaturstabil
TrypLE Express håller sig stabil i 24 månader vid rumstemperatur eller 28 – °C, vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Enkel att använda
TrypLE Express kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll. Dessutom inaktiverar TrypLE utspädning ensam Express och undviker behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Djurursprungsfritt (AOF)
Till skillnad från gristrypsin TrypLE är Express fri från animaliska komponenter.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar Gibco TrypLE vi Express Enzyme (1X), utan fenolröd, vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Order Info
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Compliance
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifications
Specifications
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Show More |