Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11538856 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
5 l
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
5 L
500ml
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11538856 20 x 100 ml Paket med 20
10718463 100 ml 100ml
11528856 500 ml 500ml
11570926 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11538856 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12604039
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5180.00 SEK
    4402.65 SEK / Paket med 20
    Save 777.35 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Till skillnad från svintrypsin, fritt från animaliska komponenter
TrypLE Express är ett djurfritt, rekombinant enzym som används för att dissociera ett brett spektrum av adherenta däggdjursceller, inklusive CHO HEK 293, A529, primära mänskliga keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE Express klyver peptidbindningar på C-terminala sidor av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Dess exceptionella renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE formuleringar för olika tillämpningar av cellkultur.
Jämfört med trypsin och andra dissociationsreagenser TrypLE är Express:
  • Skonsam mot cellerna
  • Rumstemperaturstabil
  • Enkel att använda
  • Djurursprungsfritt (AOF)
Detta TrypLE Express modifieras enligt följande:
Med: EDTA
Utan: Phenol Red
Formuleringen av TrypLE lösningar finns tillgänglig, även om vi håller enzymkoncentrationen konfidentiell.
Skonsam mot cellerna
TrypLE Express' exceptionella renhet ökar specificiteten tack vare verkningen av ett enda enzym. Detta minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt.
Rumstemperaturstabil
TrypLE Express håller sig stabil i 24 månader vid rumstemperatur eller 28 – °C, vilket gör förvaring och hantering enkel och bekväm.
Enkel att använda
TrypLE Express kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll. Dessutom inaktiverar TrypLE utspädning ensam Express och undviker behovet av trypsinhämmare, såsom FBS.
Djurursprungsfritt (AOF)
Till skillnad från gristrypsin TrypLE är Express fri från animaliska komponenter.
cGMP-tillverkning och kvalitetssystem
För kontinuitet i leveranskedjan tillverkar Gibco TrypLE vi Express Enzyme (1X), utan fenolröd, vid två separata anläggningar i Grand Island, NY och Skottland, Storbritannien. Båda anläggningarna uppfyller cGMP-tillverkningskraven och är certifierade enligt 13485-standarden ISO .
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot
ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalitet Kontrollera och spela in
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 20 x 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys