Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), inget fenolrött
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919324 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
5 l
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
5 L
500ml
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10718463 100 ml 100ml
11528856 500 ml 500ml
11538856 20 x 100 ml Paket med 20
11570926 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10718463 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12604013
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Till skillnad från svintrypsin, fritt från animaliska komponenter
TrypLE Express är ett djurfritt, rekombinant enzym som används för att dissociera ett brett spektrum av adherenta däggdjursceller, inklusive CHO HEK 293, A529, primära mänskliga keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE Express klyver peptidbindningar på C-terminala sidor av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Dess exceptionella renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Vi erbjuder en mängd olika TrypLE formuleringar för olika tillämpningar av cellkultur.
Klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin, och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller.
  • Skonsam mot cellerna
  • Rumstemperaturstabil i 24 månader
  • Enkel att använda
  • Fri från animaliskt ursprung
  • Skonsam mot celler, renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym och minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt
  • Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
  • Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot
ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Utan tillsatser Utan fenolrött
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalitet Kontrollera och spela in
pH 6 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys