Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), inget fenolrött
Beskrivning
Klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin, och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt. Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller.
- Skonsam mot cellerna
- Rumstemperaturstabil i 24 månader
- Enkel att använda
- Fri från animaliskt ursprung
- Skonsam mot celler, renhet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym och minskar skador orsakade av klyvning från flera enzymer i trypsin och andra extrakt
- Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
- Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -5 till -20 °C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Visa mer |