Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), fenolröd
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11558856
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
20 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Paket med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11558856 500 ml 500ml
10043382 100 ml 100ml
11568856 20 x 100 ml Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11558856 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 12605028
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rekombinant enzym fritt från animaliskt ursprung
Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE™ Express klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt.
  • Mild mot celler
  • uritet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym, vilket minskar skador orsakade av klyvning från enzymer som finns i vissa trypsinpreparat och i andra proteasextrakt
  • Rumstemperatur Stabil i 24 månader
  • Färdig att använda
  • Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
  • Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad i anläggningar som uppfyller cGMP-tillverkningskraven, certifierade enligt ISO 13485-standarden och registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot
ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C
Fraktvillkor: Rumstemperatur
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Fri från animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Typ av kultur Adherent cellkultur
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, EDTA
Osmolalitet Kontrollera och spela in
Produktlinje Gibco
Kvantitet 500 ml
Anmärkningar Stabil vid rumstemperatur
Frakt skick Rumstemperatur
Källa Fri från animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys