Läs mer
Gibco™ TrypLE™ Express Enzyme (1X), fenolröd
Beskrivning
Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE™ Express klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt.
- Mild mot celler
- uritet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym, vilket minskar skador orsakade av klyvning från enzymer som finns i vissa trypsinpreparat och i andra proteasextrakt
- Rumstemperatur Stabil i 24 månader
- Färdig att använda
- Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
- Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad i anläggningar som uppfyller cGMP-tillverkningskraven, certifierade enligt ISO 13485-standarden och registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött, EDTA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride