Beskrivning
TrypLE Express is an animal origin-free, recombinant enzyme used for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A549, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. TrypLE Express cleaves peptide bonds on the C-terminal sides of lysine and arginine, and is a direct replacement for trypsin. Its exceptional purity increases specificity and reduces damage to cells that can be caused by other enzymes present in some trypsin extracts.
Används för att dissociera ett brett spektrum av vidhäftande däggdjursceller, inklusive CHO , HEK 293, A529, primära humana keratinocyter och embryonala stamceller. TrypLE™ Express klyver peptidbindningar på de C-terminala sidorna av lysin och arginin och är en direkt ersättning för trypsin. Exceptionell renhet ökar specificiteten och minskar skador på celler som kan orsakas av andra enzymer som finns i vissa trypsinextrakt.
- Mild mot celler
- uritet ökar specificiteten på grund av verkan av ett enda enzym, vilket minskar skador orsakade av klyvning från enzymer som finns i vissa trypsinpreparat och i andra proteasextrakt
- Rumstemperatur Stabil i 24 månader
- Färdig att använda
- Kan direkt ersätta trypsin i befintliga protokoll
- Enbart spädning inaktiverar TrypLE Express, undvika behovet av trypsinhämmare, såsom FBS
Energieffektiva, mindre farliga, hållbara förpackningar
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Uppfyllande
Tillverkad i anläggningar som uppfyller cGMP-tillverkningskraven, certifierade enligt ISO 13485-standarden och registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 15 °C till °30 C, skydda mot ljus. Alternativa förvaringsförhållanden: 2 °C till °8 C eller -°5 C till -20 °C Fraktvillkor: Rumstemperatur Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Typ av kultur | Adherent cellkultur |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött, EDTA |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-(3-Methoxyphenyl)piperazine dihydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: N-(3-Methoxyphenyl)piperazine