Läs mer
Gibco™ Trypsin (0,25%), fenolröd
Produktkod. 12579069 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
12579069 100 ml
1 options
Produktkod. 12579069 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 15050065
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Tillverkad av trypsinpulver, en bestrålad blandning av proteaser som härrör från bukspottkörteln från svin
  • Gibco™ Trypsinlösningar är gjorda av trypsinpulver, en —bestrålad blandning av proteaser som härrör från svinbukspottkörteln
  • På grund av sin matsmältningsstyrka används den ofta för celldissociation, under rutinmässig cellodlingspassage och primär vävnadsdissociation
  • Denna lösning är formulerad med fenolröd indikator och utan EDTA
  • Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda
  • Före tillverkning verifieras råvarorna för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, samt multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys
  • Partispårbarhet, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i försörjningskedjan är alla tillgängliga
  • Lösningen bör förvaras vid -5 °C till -20 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer Ingen EDTA
Innehåll och lagring Lagringsförhållanden: -5 till -°20 C.
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum.
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött
Osmolalitet 280 - 310 mOsm/kg
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Våt is
Källa Animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys
Visa mer Visa mindre
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.