Läs mer
Gibco™ Trypsin (0,25%), fenolröd
Kvantitet:
100 mL
Beskrivning
- Gibco™ Trypsinlösningar är gjorda av trypsinpulver, en —bestrålad blandning av proteaser som härrör från svinbukspottkörteln
- På grund av sin matsmältningsstyrka används den ofta för celldissociation, under rutinmässig cellodlingspassage och primär vävnadsdissociation
- Denna lösning är formulerad med fenolröd indikator och utan EDTA
- Gibco™ Trypsinlösningar testas för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda
- Före tillverkning verifieras råvarorna för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, samt multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys
- Partispårbarhet, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och transparens i försörjningskedjan är alla tillgängliga
- Lösningen bör förvaras vid -5 °C till -20 °C
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | Ingen EDTA |
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: -5 till -°20 C. Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum. |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Steriliseringsmetod | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | Fenolrött |
| Visa mer |
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.