Läs mer
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,05%), fenolröd
Produktkod. 11580626 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11580626 100 ml 100ml
11590626 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11580626 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 25300054
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillverkad av trypsinpulver, en bestrålad blandning av proteaser som härrör från svinbukspottkörteln.
På grund av dess matsmältningsstyrka används trypsin i stor utsträckning för celldissociation, rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Den trypsinkoncentration som krävs för dissociation varierar med celltyp och experimentella krav.
  • Dokumenterad spårbarhet
  • Dual-site cGMP Manufacturing
  • Kvalitetstestning
  • Lösningar testade för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda
  • Råmaterial verifieras för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, såväl som multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys
  • Dokumenterad spårbarhet tillgänglig inklusive partispårbarhet, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, EDTA
Osmolalitet 270 - 310 mOsm/kg
pH 7,1 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Våt is
Källa Animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys