Läs mer
Gibco™ Trypsin-EDTA (0,25%), fenolröd
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4919330
Kvantitet:
100 ml
500 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11560626
Brand: Gibco™ 25200056
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Tillverkad av trypsinpulver, bestrålad blandning av proteaser härrörande från bukspottkörteln från svin
På grund av dess matsmältningsstyrka används trypsin i stor utsträckning för celldissociation, rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Den trypsinkoncentration som krävs för dissociation varierar med celltyp och experimentella krav.
  • Lösningar testade för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda
  • Råmaterial verifieras för e-beam bestrålning och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp och viral kontaminering, såväl som multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys
  • Dokumenterad spårbarhet tillgänglig inklusive partispårbarhet, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, sammanfattning av viral inaktivering och transparens i leveranskedjan
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och certifierad till ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chelatatorer EDTA
Innehåll och lagring Förvaringsvillkor: -5 °C till -°20 C
Fraktvillkor: Våtis
Hållbarhet: 24 månader från tillverkningsdatum
Celltyp Däggdjursceller
Klassificering Animaliskt ursprung
Koncentration 1X
Form Vätska
Produkttyp Dissociationsreagens för cellodling
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod Sterilfiltrerad
Med tillsatser Fenolrött, EDTA
Osmolalitet 270 - 320 mOsm/kg
pH 7,2 till 8
Produktlinje Gibco
Kvantitet 100 ml
Frakt skick Våt is
Källa Animaliskt ursprung
Testad för In vitro-bioanalys
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRYPSIN 0.25% EDTA
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trypsin
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.