Beskrivning
På grund av dess matsmältningsstyrka används trypsinlösning i stor utsträckning för celldissociation, rutinmässig cellkulturpassage och primär vävnadsdissociation. Koncentrerade former av trypsin kan spädas aseptiskt till 1X med en balanserad saltlösning utan kalcium och magnesium. Den trypsinkoncentration som krävs för dissociation varierar med celltyp och experimentella krav.
- Lösningar testade för pH, osmolalitet, sterilitet och prestanda
- Före tillverkningen verifieras råvarorna för bestrålning med e-stråle och testas för endotoxin, PPV, PCV 1/2, mykoplasma, bakteriell, svamp- och viral kontaminering, såväl som multipelaktivitetsanalyser, askanalys och fuktanalys
- Dokumenterad spårbarhet tillgänglig inklusive partispårbarhet, djurursprungscertifikat, partianalyser, bestrålningscertifikat, en sammanfattning av viral inaktivering och insyn i leveranskedjan
Hållbar förpackning
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
Uppfyllande
Tillverkad på en cGMP-kompatibel anläggning som är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad för ISO 13485 standarder.
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Lagringsförhållanden: -5 °C till -20 °C |
| Celltyp | Däggdjursceller |
| Klassificering | Animaliskt ursprung |
| Koncentration | 10 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | EDTA |
| Utan tillsatser | Utan fenolrött |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- TRYPSIN-EDTA 10X
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: trypsin
För forskningsbruk eller ytterligare tillverkning. Ej för diagnostik.