Beskrivning
- Gibco Versene Lösning 0,48 mM
- Formulerad som 0,2 g EDTA(Na 4 ) per liter fosfatbuffrad saltlösning (PBS)
- Hållbar förpackning
Cellodling, däggdjurscellodling
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Chelatatorer | EDTA |
| Innehåll och lagring | Förvaringsvillkor: 2 till °8 C Fraktvillkor: Ambient Hållbarhet: 18 månader från tillverkningsdatum |
| Klassificering | Fri från animaliskt ursprung |
| Produkttyp | Dissociationsreagens för cellodling |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| Med tillsatser | EDTA |
| Tillverkningskvalitet | cGMP för medicinsk utrustning, 21 CFR Part 820 och ISO 13485 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |