Läs mer
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Produktkod. p-4918417
Kvantitet:
50 ml
8 x 1,25 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 8
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11508976
Brand: Gibco™ R25005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Selektionsantibiotikum, formulering av fleomycin D1, ett glykopeptidantibiotikum framställt av Streptomyces verticillus
Gibco Zeocin Selection Antibiotic is a formulation of phleomycin D1, a glycopeptide antibiotic produced by Streptomyces verticillus. It acts by binding to and cleaving DNA, leading to cell death, and is used for selection of of mammalian, insect, yeast, bacterial, and plant cell cultures. Working concentration range is 50–400 μg/mL depending on the cell type. This product is supplied at 100 mg/mL in sterile water in 8 x 1.25 mL vials.
  • Gibco™ Zeocin™ Selection Antibiotic är en formulering av phleomycin D1, ett glykopeptidantibiotikum som produceras av Streptomyces verticillus
  • Zeocin™ Selection Antibiotic verkar genom att binda till och klyva DNA, vilket leder till celldöd
  • Det används för urval av däggdjurs-, insekts-, jäst-, bakterie- och växtcellodlingar
  • Arbetskoncentrationen varierar mellan 50–400 μg/ml beroende på celltyp
  • Denna produkt levereras i 100 mg/ml i sterilt vatten, i 8 x 1,25 ml-flaskor
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaringsförhållanden: -5 till -°20
C Transportförhållanden: Is
Koncentration 100 mg/mL
Typ av kultur Däggdjurscellodling, insektscellodling
Form Vätska
Produkttyp Antibiotika
Sterilitet Sterilfiltrerad
För användning med (applikation) Eukaryotisk selektion/stabil cellinjegenerering, bakterieselektion
Produktlinje Zeocin
Kvantitet 50 ml