Läs mer
Gibco™ Zeocin™ Selection Reagent
Beskrivning
Gibco Zeocin Selection Antibiotic is a formulation of phleomycin D1, a glycopeptide antibiotic produced by Streptomyces verticillus. It acts by binding to and cleaving DNA, leading to cell death, and is used for selection of of mammalian, insect, yeast, bacterial, and plant cell cultures. Working concentration range is 50–400 μg/mL depending on the cell type. This product is supplied at 100 mg/mL in sterile water in 8 x 1.25 mL vials.
- Gibco™ Zeocin™ Selection Antibiotic är en formulering av phleomycin D1, ett glykopeptidantibiotikum som produceras av Streptomyces verticillus
- Zeocin™ Selection Antibiotic verkar genom att binda till och klyva DNA, vilket leder till celldöd
- Det används för urval av däggdjurs-, insekts-, jäst-, bakterie- och växtcellodlingar
- Arbetskoncentrationen varierar mellan 50–400 μg/ml beroende på celltyp
- Denna produkt levereras i 100 mg/ml i sterilt vatten, i 8 x 1,25 ml-flaskor
Beställningsinfo
Transportförhållanden: Is
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaringsförhållanden: -10 till -30 °C Transportförhållanden: Is |
| Koncentration | 100 mg/mL |
| Typ av kultur | Däggdjurscellodling, insektscellodling |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilfiltrerad |
| För användning med (applikation) | Eukaryotisk selektion/stabil cellinjegenerering, bakterieselektion |
| Produktlinje | Zeocin |
| Kvantitet | 8 x 1,25 ml |
Säkerhet och hantering
- zeocin 100mg/ml
- Varning
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Phleomycin from Streptomyces verticillus