Läs mer
GIBH-130, MedChemExpress
Beskrivning
GIBH-130 is an effective inhibitor of neuroinflammation. GIBH-130 significantly suppresses the IL-1β secretion by activated microglia (IC50=3.4 nM).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GIBH-130 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1252608-59-5 |
| Färg | Pink |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H20N6O |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (138.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| LEDER | O=C(C1=NN=C(C2=CC=CC=C2)C=C1C)N3CCN(C4=NC=CC=N4)CC3 |
| Visa mer |