Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Giemsa Stain
Produktkod. 11404667
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404667 10 g 10g
11414667 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404667 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21172.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291,80 g/mol
Giemsa Stain används som laboratoriereagens och färg för mikroskopi. Det används också för histopatologisk upptäckt av malaria och andra parasiter som spiroketer och protozoer. Färgen är också inkorporerad i differentiell färgning mellan bakteriella och mänskliga celler. Föreningen har använts i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hematologisk färgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Giemsa Stain används som laboratoriereagens och färg för mikroskopi. Det används också för histopatologisk upptäckt av malaria och andra parasiter som spiroketer och protozoer. Färgen är också inkorporerad i differentiell färgning mellan bakteriella och mänskliga celler. Föreningen har använts i kombination med May-Grunwald eller Wright Stain (sc-203763) som en histologisk hematologisk färgning.
Löslighet
Olösligt i vatten (< 0,1 %), metanol (5,8 mg/L) och etanol.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51811-82-6
Molekylformel C14H14ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 291.80
MDL-nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-nyckel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym azure a, dimethylthionine, giemsa stain, azur a, n,n-dimethylthionine, 3-amino-7-dimethylamino phenothiazin-5-ium chloride, methylene azure a, giemsa solution, 3-amino-7-dimethylaminophenazathionium chloride, unii-m731v243ef
PubChem CID 13735
IUPAC-namn (7-aminofenotiazin-3-yliden)-dimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Giemsa Stain
Smältpunkt ∼300°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Insoluble in water (<0.1%),methanol (5.8mg/L),and ethanol.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P403-Förvaras på väl ventilerad plats.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Giemsa's stain
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.