Läs mer
Giemsa Stain (Crystalline), Fisher BioReagents
Produktkod. 10002764
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10002764 5 g Glass Bottle 5g
10276014 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10002764 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP24225
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Giemsa is a biological stain used for thin blood films to differentiate leukocytes, for staining malarial parasites in thin and thick blood films, and for staining bone marrow to show cell morphology.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51811-82-6
Molekylformel C14H14ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 291.80
MDL-nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-nyckel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC-namn (7-aminophenothiazin-3-ylidene)-dimethylazanium;chloride
LEDER [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Giemsa Stain
Smältpunkt 300°C
Bio. Stain Comm. Certifiering Pass Test
Identifiering Pass Test
Formel vikt 291.8
Förpackning Glass Bottle
Färg Green
Kvantitet 5 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.