Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Giemsa-fläck, ren, hög renhet biologisk fläck
Produktkod. 10736001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10736001 5 g Glasflaska 5g
10696542 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10736001 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 153230050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 51811-82-6 | C14H14ClN3S | 291,80 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 51811-82-6
Molekylformel C14H14ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 291.80
MDL-nummer MFCD00012112,MFCD00081642
InChI-nyckel NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 13735
IUPAC-namn (7-aminofenotiazin-3-yliden)-dimetylazaniumklorid
LEDER [Cl-].C[N+](C)=C1C=CC2=NC3=CC=C(N)C=C3SC2=C1
Specifikationer
Abs. 950 min. (i MeOH, på torkat ämne), 600 min. (i MeOH, på torkat ämne) A (1%/1 cm)
Kemiskt namn eller material Giemsa Stain
Smältpunkt 300,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 640 till 650 nm (i MeOH), 520 till 525 nm (i MeOH)
Förlust vid torkning 10% max. (110 °C)
Förpackning Glasflaska
Färg Svart till grönt
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i etanol
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Giemsa Stain
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.