missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ GIF Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human GIF.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 15.63 pg/mL |
| Analyskänslighet | 15.63-1000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human GIF. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | gastric intrinsic factor (vitamin B synthesis), IFIntrinsic factor, IFMHgastric intrinsic factor, INF, TCN3 |
| Gen-ID (Entrez) | 2694 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering