Läs mer
MedChemExpress Gigantol
Produktkod. 16401728
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16401728 5 mg
1 options
Produktkod. 16401728 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN25235mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
MedChemExpress Gigantol is a bibenzyl compound derived from several medicinal orchids. Giganto shows promising therapeutic potential against cancer cells. Gigantol is a novel inhibitor of the Wnt/β-catenin pathway.
Specifikationer
Innehåll och lagring Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 274.31 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 67884-30-4
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.79%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic)
Mål Wnt