Läs mer
MedChemExpress Gigantol
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Pure form -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.31 g/mol |
| Frakt skick | Room temperature |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 67884-30-4 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Renhet | 99.79% |
| Löslighet | DMSO : ≥ 100 mg/mL (364.55 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (182.28 mM∣Need ultrasonic) |
| Mål | Wnt |
| Kvantitet | 25 mg |