Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Bäcken
Produktkod. 17938881
Change view
Volym (metrisk):
2.5 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17938881 2.5 L
1 options
Produktkod. 17938881 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G101190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    178.50 SEK
    124.61 SEK / Paket med 1
    Save 53.89 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gilactiv™ Bedpan behandlas med det exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar sängpannets yta mot virus och bakterier.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Genomskinlig, nivå synlig, med volymgraderingar.
  • Rundad design och mycket tjock.
  • Inte lätt att bryta när den tappas.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Bäcken
Färg Blått
Material Polyeten
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 0,7 gal.
Volym (metrisk) 2.5 L