Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Skålar med handtag, 50 cykel
Produktkod. 17968751
Change view
Kvantitet:
10-pack
Produktkod. Kvantitet
17968751 10-pack
1 options
Produktkod. 17968751 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G627490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.05 SEK
    310.72 SEK / Paket med 1
    Save 131.33 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 14-10-2026
Gilactiv™ 50 cykelskålar med handtag är återanvändbara plastskålar behandlade med det exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar skålens yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ återanvändbar plastskål behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar skålens yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på skålens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
    • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Idealisk för institutionell catering.
  • Paket med 10 st.
Specifikationer
Produkttyp Skål
Material HDPE
Färg Blått
Diameter (metrisk) 134 mm
Höjd (metrisk) 65 mm
Kvantitet 10-pack
Vikt (metrisk) 0.65 kg