Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Behållare med lock
Kapacitet (metrisk):
15 l
35 l
55 l
Beskrivning
- Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på behållarens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
- Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
- Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
- Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
- Testresultat tillgängliga på begäran.
- Inga luckor eller överlappningar och inga skarpa hörn.
- Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning.
- Infällda handtag för bättre hantering.
- Släta innerväggar och rundade hörn för enklare rengöring.
- Maskintvättbar.
- Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Förvaringsväska |
| Material | HDPE |
| Färg | Blått |
| Form | Rektangulär |
| Kapacitet (engelska) | 4 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 15 l |