Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Behållare med lock
Produktkod. 17918941
Kapacitet (metrisk):
15 l
35 l
55 l
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17918941
Marca: Gilac™ G119890
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Gilactiv™ Behållare med lock är behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar behållarens yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på behållarens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
  • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Inga luckor eller överlappningar och inga skarpa hörn.
  • Omskrivbar identifieringspatron för lagerspårning.
  • Infällda handtag för bättre hantering.
  • Släta innerväggar och rundade hörn för enklare rengöring.
  • Maskintvättbar.
  • Kompatibel med alla GILAC 4- och 6-hjuliga dockor.
Especificaciones
Typ Förvaringsväska
Material HDPE
Färg Blått
Form Rektangulär
Kapacitet (engelska) 9,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 35 l
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado