Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Degbehållare
Produktkod. 17918611
Change view
Volym (metrisk):
15 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17918611 15 l
1 options
Produktkod. 17918611 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G179490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.55 SEK
    240.70 SEK / Paket med 1
    Save 123.85 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Gilactiv™ Dough Container är behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar behållarens yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ 600 x 400 degförvaringsbehållare behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar behållarens yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på behållarens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
  • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Stapling med och utan lock, maximal staplingshöjd.
  • Innovativ design för ännu större bekvämlighet:
    • Rundade hörn och botten för enkel rengöring.
    • Vertikala sidor utan innerkant undviker att degen märks.
      • Hela ytan på behållaren är användbar.
    • Helt platt botten gör att degen lätt lossnar, ingen förlust, ingen matrester kvar.
    • Optimerade sidoförstärkningar gör att du kan anpassa behållare med din logotyp.
    • Rundade ytterhörn garanterar en skadefri arbetsmiljö.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material Polyeten
Färg Blått
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 90 mm
Form Rektangulär
Volym (engelska) 4 gal.
Volym (metrisk) 15 l