Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Lock för 120 L Stångpåshållare
Produktkod. 17918871
Change view
Färg:
Blått
Produktkod. Färg
17918871 Blått
1 options
Produktkod. 17918871 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G710190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.05 SEK
    200.19 SEK / Paket med 1
    Save 102.86 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Gilactiv™ Lock för 120 L Pole Bag Holder är behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar lockets yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ blått lock, för 120 L stångpåshållare är behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar lockets yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på lockets yta för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
    • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • När den används manuellt förblir locket öppet av sig självt.
  • Kan även öppnas och stängas normalt med pedalen.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Blått
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Miljö med avfallsinsamling behövs
För användning med (utrustning) 120 L Stångpåshållare
Inkluderar Lock
Material HDPE
Bredd (engelska) 19,1 tum.
Produkttyp Väskhållare
Bredd (metrisk) 484 mm