Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Tålmodig drickskopp, blå
Produktkod. 17968431
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,25 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17968431 0,25 l
1 options
Produktkod. 17968431 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G128490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.56 SEK
    45.96 SEK / Paket med 1
    Save 23.60 SEK
    33% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Gilactiv™ Patient Drinking Cup behandlas med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar patientens dricksbägares yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ tålmodig drickskopp med gradering (i ml) behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar patientens dricksbägares yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på patientens dricksbägares yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
    • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Integrerat lock och sugrör.
  • Tillåter att dricka utan att spilla innehåll.
Specifikationer
Material HDPE
Kapacitet (metrisk) 0,25 l
Kapacitet (engelska) 8,5 oz.
Produkttyp Tumlar Cup