Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Rektangulär delande degbehållare
Produktkod. 17998811
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17998811 20 l
1 options
Produktkod. 17998811 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G155490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    414.75 SEK
    291.32 SEK / Paket med 1
    Save 123.43 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Gilactiv™ Rektangulär delande degbehållare är behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar behållarens yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ rektangulär delande degbehållare behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar behållarens yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på behållarens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
    • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Mycket motståndskraftig mot förändringar i temperatur.
  • Mycket flexibel och stöttålig.
  • Kompatibel med inredningsvagnar.
Specifikationer
Produkttyp Degbehållare
Material HDPE
Kapacitet (engelska) 5,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 20 l
Färg Blått
Form Rektangulär