Läs mer
Gilac™ Gilactiv™ Tumlare, 22 cykel, blå
Produktkod. 17978961
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,22 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17978961 0,22 l
1 options
Produktkod. 17978961 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G627290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.33 SEK
    114.05 SEK / Paket med 1
    Save 59.28 SEK
    34% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Gilactiv™ 22 Cycle Tumblers är återanvändbara plasttumlare behandlade med det exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar tumlarens yta mot virus och bakterier.
  • Gilactiv™ återanvändbar plasttumlare behandlad med den exklusiva Sanitized™ teknologi, som skyddar tumlarens yta mot virus och bakterier.
  • Bevisad antibakteriell och antiviral effektivitet på tumlarens yta (tom eller full) för ett brett spektrum av bakterier, inklusive HCoV-229E humant coronavirus.
  • Denna artikel innehåller en biocidprodukt med den aktiva substansen: Silverfosfatglas.
  • Tester utförda av ett EU-godkänt franskt oberoende laboratorium visade att 98,6 % av viruset utplånades efter en tvåtimmarsperiod.
  • Välja Gilactiv™ förbättrat skydd.
    • Testresultat tillgängliga på begäran.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
Specifikationer
Material Plast
Kapacitet (metrisk) 0,22 l
Kapacitet (engelska) 7,4 oz.
Kvantitet 10 Pk.
Produkttyp Tumlar Cup