Läs mer
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2 och 3
Produktkod. 10444939 Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Typ:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10444939
Brand: Epredia™ 72511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Med tre styrkor tillgängliga, den Epredia™ Gill™ 1, 2, 3 Hematoxylin tillåter fullständig kontroll av färgningsintensiteten.
Gill Hematoxylins är progressiva nukleära fläckar.
  • Gill 1 rekommenderas för användning inom cytologi
  • Gill 2 har tillämpningar inom histologi och cytologi
  • Gill 3 används inom histologi
  • Alla är färdigblandade och färdiga att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Gill 2 Hematoxylin
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H371-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: aluminium sulphate octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol,acetic acid, diazol