Läs mer
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2 och 3
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Typ:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Gill Hematoxylins är progressiva nukleära fläckar.
- Gill 1 rekommenderas för användning inom cytologi
- Gill 2 har tillämpningar inom histologi och cytologi
- Gill 3 används inom histologi
- Alla är färdigblandade och färdiga att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gill 3 Hematoxylin |
| Kvantitet | 1 gal. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: aluminium sulphate,sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic acid