Läs mer
Epredia™ Gill™ Hematoxylin 1, 2 och 3
Handla allt Epredia Produkter
Kvantitet:
1 poäng
1 gal.
Typ:
Gill 1 Hematoxylin
Gill 2 Hematoxylin
Gill 3 Hematoxylin
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Gill Hematoxylins är progressiva nukleära fläckar.
- Gill 1 rekommenderas för användning inom cytologi
- Gill 2 har tillämpningar inom histologi och cytologi
- Gill 3 används inom histologi
- Alla är färdigblandade och färdiga att använda
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Gill 1 Hematoxylin |
| Kvantitet | 1 gal. |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H371-Kan orsaka organskador.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: aluminium octadecahydrate, sodium iodate, hematoxylin, ethylene glycol, diazolidinyl urea, acetic ac