Läs mer
Masterflex™ Självsugande mikropump
Product Code. 15150413 Shop All Masterflex Products
Change view
Click to view available options
Flödeshastighet:
2,4 ml/min.
Unit Size:
Varje
Product Code. Flödeshastighet Unit Size
15150413 2,4 ml/min. Varje
1 options
Product Code. 15150413 Supplier Masterflex™ Supplier No. 7312032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19925.00 SEK
    15590.72 SEK / Paket med 1
    Save 4334.28 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 28-06-2027
Idealisk för att bibehålla en hög noggrannhetsnivå med en avvikelse från börvärdet på mindre än 1 %.
  • Exakt volymetrisk dispensering av 4 mikroliter till 250 mikroliter
  • Positiv avstängning med tryck mindre än 3 psi (förutom 73120-66 och -68 som har en 1 psi avstängning)
  • Hög livslängd - upp till 20 miljoner doseringscykler
  • Låg strömförbrukning
  • Välj dispenseringsvolym 20μ L
Specifications
Flödeshastighet 2,4 ml/min.
Temperatur (metrisk) Max 70 °C
Material PTFE, perfluorelastomer