Läs mer
Oakton™ Glaspärlor för Mills
Produktkod. 13478236
Change view
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,15 mm
0,5 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
13478236 0,1 till 0,15 mm 1kg
15237649 1 mm Varje
12614267 0,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13478236 Leverantör Oakton™ Leverantörsnummer 3627052
Beräknad leverans: 28-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämpliga glaspärlor för mini-BeedBeater™ Kvarn. Cole-Parmer™ Glaspärlor för kvarnar används för att krossa och separera små prover från ben till mikrobiella sporer.
  • Finns i tre olika storlekar
  • Krossa prover som ben och mikrobiella sporer
  • Hanterar små prover effektivt —från 100 μL till 1 μL
  • Icke-skummande, icke-aerosolmetod bevarar enzymer, nukleinsyror och organeller
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
För användning med (utrustning) Mini-Bead Beater Glaskvarn
Kvantitet 1 lb.