Läs mer
Oakton™ Glaspärlor för Mills
Produktkod. p-8006890 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
0,1 till 0,15 mm
0,5 mm
1 mm
Förpackningsstorlek:
1kg
Varje
Produktkod. 13478236
Brand: Oakton™ 3627052
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämpliga glaspärlor för mini-BeedBeater™ Kvarn. Cole-Parmer™ Glaspärlor för kvarnar används för att krossa och separera små prover från ben till mikrobiella sporer.
  • Finns i tre olika storlekar
  • Krossa prover som ben och mikrobiella sporer
  • Hanterar små prover effektivt —från 100 μL till 1 μL
  • Icke-skummande, icke-aerosolmetod bevarar enzymer, nukleinsyror och organeller
Specifikationer
Typ Pärlor
Material Glas
Diameter (metrisk) 0,1 till 0,15 mm
För användning med (utrustning) Mini-Bead Beater Glaskvarn
Kvantitet 1 lb.